Learn More
1,4-Dibromnaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
125.00 CHF - 476.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 83-53-4 |
---|---|
Summenformel | C10H6Br2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 285.97 |
MDL-Nummer | MFCD00041823 |
InChI-Schlüssel | IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g |
PubChem CID | 66521 |
IUPAC-Name | 1,4-Dibromnaphthalin |
SMILES | BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11473687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18171.06 |
5 g |
125.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11483687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18171.14 |
25 g |
476.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
83-53-4 | |
285.97 | |
IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N | |
66521 | |
BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1 |
C10H6Br2 | |
MFCD00041823 | |
naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g | |
1,4-Dibromnaphthalin |
Spezifikation
1,4-Dibromonaphthalene | |
80°C to 82°C | |
MFCD00041823 | |
IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-Dibromnaphthalin | |
66521 | |
98% |
83-53-4 | |
C10H6Br2 | |
naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g | |
BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1 | |
285.97 | |
285.97 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-484-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen