Learn More
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11966511
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966511 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11966511
Marke: Thermo Scientific Acros 112470025
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280-57-9
Summenformel C6H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00006689
InChI-Schlüssel IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9237
IUPAC-Name 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155.0°C to 160.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Merck Index 15,9834
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Sublimationspunkt 20 °C
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Hygroskopische Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
ChargennummerA0461754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
ChargennummerA0455952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
ChargennummerA0442476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
ChargennummerA0431932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]oktan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >