Learn More
1,4-Diaminobutandihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 333-93-7 | C4H14Cl2N2 | 161.07 g/mol
72.55 CHF - 210.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 333-93-7 |
---|---|
Summenformel | C4H14Cl2N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 161.07 |
MDL-Nummer | MFCD00012526 |
InChI-Schlüssel | XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride |
PubChem CID | 9532 |
IUPAC-Name | Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid |
SMILES | C(CCN)CN.Cl.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11453867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18312.14 |
25 g |
72.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11463867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18312.22 |
100 g |
210.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
333-93-7 | |
161.07 | |
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N | |
9532 | |
C(CCN)CN.Cl.Cl |
C4H14Cl2N2 | |
MFCD00012526 | |
1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride | |
Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid |
Specifications
1,4-Diaminobutane dihydrochloride | |
∼280°C (decomposition) | |
MFCD00012526 | |
Hygroskopisch | |
1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride | |
C(CCN)CN.Cl.Cl | |
161.07 | |
161.08 |
333-93-7 | |
C4H14Cl2N2 | |
3906680 | |
14,7947 | |
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N | |
Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid | |
9532 | |
99% |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-375-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EJ7280000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern