Learn More
1,4-Diaminobutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
53.50 CHF - 1005.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 110-60-1 |
---|---|
Summenformel | C4H12N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
MDL-Nummer | MFCD00008235 |
InChI-Schlüssel | KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescinaMehr anzeigen |
PubChem CID | 1045 |
ChEBI | CHEBI:17148 |
IUPAC-Name | Butan-1,4-diamin |
SMILES | C(CCN)CN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10386410
|
Thermo Scientific Acros
112120250 |
25 g | Glasflasche |
53.50 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10316130
|
Thermo Scientific Acros
112121000 |
100 g | Glasflasche |
80.50 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10326130
|
Thermo Scientific
112125000 |
500 g | Glasflasche |
264.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10267363
|
Thermo Scientific Acros
112120025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
1005.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
110-60-1 | |
88.15 | |
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N | |
1045 | |
Butan-1,4-diamin |
C4H12N2 | |
MFCD00008235 | |
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescinaMehr anzeigen | |
CHEBI:17148 | |
C(CCN)CN |
Spezifikation
1, 4-Diaminobutane | |
110-60-1 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
158.0°C to 160.0°C | |
Echt | |
C4H12N2 | |
1.4560 to 1.4610 | |
04,264 | |
0.877 | |
Solubility in water: 40g/L (20°C). | |
C(CCN)CN | |
88.15 | |
CHEBI:17148 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
27.0°C | |
0.8770g/mL | |
45°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)4NH2 | |
MFCD00008235 | |
15,8058 | |
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina | |
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N | |
Butan-1,4-diamin | |
1045 | |
88.15 | |
Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-782-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EJ6800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Diaminobutane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.