Learn More
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 556-48-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
29.71 CHF - 62.34 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 556-48-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00001448,MFCD00063612,MFCD00075462
InChI-Schlüssel VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanediol, cis-1,4-cyclohexanediol, trans-1,4-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,4-diol, quinitol, 1,4-cyclohexanediol, trans, cis-cyclohexane-1,4-diol, 1,4-cyclohexanediol, cis, trans-1,4-dihydroxycyclohexane, cis-1,4-dihydroxycyclohexane
PubChem CID 11162
IUPAC-Name Cyclohexan-1,4-Diol
SMILES OC1CCC(O)CC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11484407
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20446.14
25 g
29.71 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11494407
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20446.22
100 g
62.34 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1,4-Cyclohexanediol, cis + trans, is used as a chemical, organic, pharmaceutical intermediate. It is also used as an important intermediate for manufacturing of anti-Cancer and anti-Infective Drugs - dihydroartemisinin and dihydroartemisitene dimers. It is also used in co polyester resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, wird als chemisches, organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von Krebs- und antiinfektiösen Arzneimitteln, etwa Dihydroartemisinin und Dihydroartemisiten-Dimeren, verwendet. Es wird auch in Copolyesterharzen verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Säuren fernhalten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 209-126-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1,4-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals