Learn More
1,4-Butandioldiglycidylether, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353276
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Butandioldiglycidylether, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353276
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11353276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12632.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2425-79-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Butandioldiglycidylether wird zur Herstellung von Amylose, Xylan und Hydroxyethyl-Cellulose, zur Quervernetzung von Polyethylenimin, das auch als Lochblockschicht in organischen Solarzellen dient, zur Quervernetzung von Hyaluronsäure zu Hydrogelen und zur Aktivierung von löslichen Dextranpolymeren verwendet. Ist die am häufigsten verwendete homobifunktionale Epoxidverbindung
Löslichkeit
Wasserlöslich (55,6 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2425-79-8
Summenformel C10H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
MDL-Nummer MFCD00005146
InChI-Schlüssel SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
IUPAC-Name 2-[4-(Oxiran-2-ylmethoxy)Butoxymethyl}Oxiran
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Dichte 1.049
Siedepunkt 157°C to 158°C (11 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 10 g
Beilstein 115238
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (55,6g/L at 20°C).
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
ChargennummerP18L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Chargennummer5004Q11W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Chargennummer5001Q04V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
Chargennummer10252095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberL12632.18,L12632.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Name des Produkts
1,4-Butandioldiglycidylether, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >