Learn More
1,4-Butandiol-Diacrylat, 85+% (reaktive Ester), stab. mit50-105 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303018
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Butandiol-Diacrylat, 85+% (reaktive Ester), stab. mit50-105 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303018
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11303018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032780.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-Butanediol diacrylate is used as a multifunctional crosslinker. It is used in drying technology for paintings, coatings, inks, resins and adhesives. It serves as an intermediate product for polymer synthesis in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-70-8
Summenformel C10H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00014940
InChI-Schlüssel JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
SMILES C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Butanediol diacrylate
Namenshinweis Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Farbe Farblos
Dichte 1.051 g/mL
Siedepunkt 83°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pleasant
Hinweise zum Prozentgehalt (Reaktive Ester)
Strukturformel CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Brechungsindex 1.456
Menge 100 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1777487
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
IUPAC-Name 4-Prop-2-enoyloxybutyl prop-2-enoat
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) ≥85%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR01L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer032780.22,032780.06,032780.14
ChargennummerY18I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer032780.22,032780.06,032780.14
ChargennummerR13B041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Artikelnummer032780.22,032780.06,032780.14
ChargennummerQ07I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Artikelnummer032780.22,032780.06,032780.14
ChargennummerX09E041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer032780.22,032780.06,032780.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Butanediol diacrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Butanediol diacrylate
Name des Produkts
1,4-Butandiol-Diacrylat, 85+% (reaktive Ester), stab. mit50-105 ppm Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals >