Learn More
1-(4-Brombutoxy)-4-Nitrobenzol, 85 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 37°C to 40°C |
Farbe | Beige bis Braun |
Siedepunkt | 165°C to 170°C (0.5 mmHg) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 80% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | NO2C6H4O(CH2)4Br |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-(4-Brombutoxy)-4-Nitrobenzol, 85 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur