Learn More
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11452978
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452978
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11452978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18696.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde finds its uses as building block in the synthesis of tetrahydroisoquinolinones, in the preparation of benzofuran analog, a potential inhibitor of CAMP-specific phosphodiesterase type IV, in the synthesis of (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylene)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. It was screened as a fragment for inhibitors of PDEA using enthalpy arrays and X-ray crystallography. 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde have also been used as an intermediate in the synthesis of a new class of Dopamine D3 and D4 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd findet seine Anwendung als Baustein bei der Synthese von Tetrahydroisochinolinonen, bei der Herstellung von Benzofuran-Analoga, potenziellen Inhibitoren der cAMP-spezifischen Phosphodiesterase Typ IV, bei der Synthese von (5Z)-5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylen)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-on.Es wurde als Fragment für Inhibitoren von PDEA mit Enthalpie-Arrays und Röntgenkristallographie untersucht.1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd wurde auch als Zwischenprodukt bei der Synthese einer neuen Klasse von Dopamin D3- und D4-Rezeptorantagonisten eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Anmerkungen
Entfernt von Luft, Oxidationsmitteln und Basen aufbewahren.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29668-44-8
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00010092
InChI-Schlüssel CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 104°C to 106°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >