Learn More
1,4-Benzodioxan-6-Amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351277
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Benzodioxan-6-Amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351277
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11351277
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01421.22
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22013-33-8
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00006824
InChI-Schlüssel BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
PubChem CID 89148
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-6-Amin
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzodioxan-6-amine
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 1.231
Siedepunkt 116°C to 118°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.599
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6447
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL01421.06,L01421.14,L01421.22
ChargennummerF05M30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL01421.06,L01421.14,L01421.22
ChargennummerB05N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL01421.06,L01421.14,L01421.22
Chargennummer10195336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01421.06,L01421.14,L01421.22
Chargennummer10141032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01421.06,L01421.14,L01421.22
Name des Produkts
1,4-Benzodioxan-6-Amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >