Learn More
1,4-Benzodioxan-5-amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10753132
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Benzodioxan-5-amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753132
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10753132
Marke: Thermo Scientific Acros 429370050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16081-45-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD03695459
InChI-Schlüssel DMLRSJNZORFCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-amine, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-ylamine, 2,3-ethylenedioxyaniline, 1,4-benzodioxin-5-amine,2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-5-amine, 5-amino-1,4-benzodioxan, 5-amino-1,4-dibenzodioxane, 1,4-benzodioxin-5-amine, 2,3-dihydro, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
PubChem CID 11788387
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-Benzodioxin-5-Amin
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Benzodioxan-5-amine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Bernsteinfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kugelförmige Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Benzodioxan-5-amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,4-Benzodioxan-5-amin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >