Learn More
1,4-Benzendimethanthiol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 17291316
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Benzendimethanthiol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17291316 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17291316
Marke: Thermo Scientific Acros 467610050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-09-9
Summenformel C8H10S2
Molekulargewicht (g/mol) 170.29
InChI-Schlüssel IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [4-(Sulfanylmethyl)phenyl]methanthiol
SMILES SCC1=CC=C(CS)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Benzenedimethanethiol
Schmelzpunkt 45.0°C to 46.0°C
Siedepunkt 156.0°C (16.0 hPa)
Menge 5 g
Formelmasse 170.3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0423481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2020 Catalog Number
Name des Produkts
1,4-Benzendimethanthiol, Thermo Scientific Chemicals >