Learn More
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8 )]hexadecan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15493517
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8 )]hexadecan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493517
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15493517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26674.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 75920-10-4 | C12H24N4 | 224.352 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75920-10-4
Summenformel C12H24N4
Molekulargewicht (g/mol) 224.352
MDL-Nummer MFCD09953472
InChI-Schlüssel ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
PubChem CID 337907
SMILES C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 224.35
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog NumberH26674.MD,H26674.03
Chargennummer10241131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog NumberH26674.MD,H26674.03
Chargennummer10223322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26674.MD,H26674.03
Name des Produkts
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8 )]hexadecan, Thermo Scientific Chemicals >