Learn More
1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazino]ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10795853
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 67914-60-7
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD00044905
InChI-Schlüssel AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC-Name 1-[4-(4-hydroxyphenyl)Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazino]ethan-1-on, Thermo Scientific™ >