Learn More
1,3-Diphenylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322746
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Diphenylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322746
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11322746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08849.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1081-75-0 | C15H16 | 196.29 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1081-75-0
Summenformel C15H16
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00043574
InChI-Schlüssel VEAFKIYNHVBNIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylpropane, 3-phenylpropyl benzene, dibenzylmethane, propane, 1,3-diphenyl, unii-x3diq9w9po, 3-phenyl-propyl-benzene, x3diq9w9po, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis, propane, 1,3-diphenyl-8ci, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis-9ci
PubChem CID 14125
ChEBI CHEBI:34060
IUPAC-Name (3-phenylpropyl)benzene
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylpropane
Dichte 0.98
Siedepunkt 158°C to 159°C (10 mmHg)
Strukturformel C6H5(CH2)3C6H5
Brechungsindex 1.56
Menge 2 g
Beilstein 2044541
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL08849.09,L08849.04
Chargennummer10242094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog NumberL08849.09,L08849.04
Chargennummer10170871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL08849.09,L08849.04
Chargennummer10215798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL08849.09,L08849.04
Chargennummer10160043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL08849.09,L08849.04
Name des Produkts
1,3-Diphenylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >