Learn More
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5471-63-6
Summenformel C20H14O
Molekulargewicht (g/mol) 270.32
MDL-Nummer MFCD00005931
InChI-Schlüssel ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
IUPAC-Name 1,3-Diphenyl-2-benzofuran
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diphenylisobenzofuran
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 129.0°C to 133.0°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 17, 87
Fieser 01,342; 02,178; 04,209
Formelmasse 270.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,3-Diphenylisobenzofuran
Name des Produkts
1,3-Diphenylisobenzofuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >