Learn More
1,3-Diphenylaceton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387855
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Diphenylaceton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387855
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11387855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02830.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210.28 g/mol
1,3-Diphenylacetone is used in the aldol condensation reaction with benzil (a dicarbonyl) and base to create tetraphenylcyclopentadienone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenylaceton wird bei der Aldol-Kondensation mit Benzil (einem Dicarbonyl) und als Basis für die Synthese von Tetraphenylcyclopentadienon verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-04-5
Summenformel C15H14O
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00004795
InChI-Schlüssel YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC-Name 1,3-diphenylpropan-2-one
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylacetone
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 330°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 974767
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
1,3-Diphenylaceton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >