Learn More
1,3-Dioxolan, 99.5+%, rein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dioxolane |
Namenshinweis | Stabilized |
CAS Min. % | 99.4 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.0600g/mL |
Siedepunkt | 74.0°C to 75.0°C |
Flammpunkt | −6°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,3-Dioxolane, stabilized
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
1,3-Dioxolan, 99.5+%, rein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur