Learn More
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425405
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425405
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15425405
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58702.AD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1135389-59-1 | C4H7BrO2Zn | 232.382 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1135389-59-1
Dichte 0.992
Summenformel C4H7BrO2Zn
MDL-Nummer MFCD07698709
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym bromo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, lojrlqrgbkthdb-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.6 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel ZEBRGOCCZOTNDU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1OCCO1.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);2-Methanidyll-1,3-Dioxolan
Molekulargewicht (g/mol) 232.382
PubChem CID 24722674
Formelmasse 232.38
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT11I053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 Catalog NumberH58702.AD
ChargennummerZ21H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH58702.AD
ChargennummerN27G014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58702.AD
ChargennummerD20Y034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58702.AD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >