Learn More
1,3-Dimethylbarbitursäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 6 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404674
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Dimethylbarbitursäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404674
1000 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11404674
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13692.0B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,3-Dimethylbarbituric acid is used as a catalyst in the Knoevenagel condensation of a series of aromatic aldehydes. It is also used in the synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives and enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-42-6
Summenformel C6H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.141
MDL-Nummer MFCD00006675
InChI-Schlüssel VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-Diazinan-2,4,6-Trion
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethylbarbituric acid
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Beilstein 139810
Formelmasse 156.14
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Wasser <6 %
Menge 1000 g
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13692.0B,A13692.30,A13692.18
Chargennummer10245899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA13692.0B
Chargennummer10239674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13692.0B,A13692.30,A13692.18
Chargennummer10239675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13692.0B,A13692.30,A13692.18
Chargennummer10233161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13692.0B,A13692.30,A13692.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Dimethylbarbitur
Name des Produkts
1,3-Dimethylbarbitursäure, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 6 %, Thermo Scientific Chemicals >