Learn More
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-Ethylharnstoff, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-Ethylharnstoff wird bei der Herstellung von Cabergolin verwendet, einem Dopamin-Rezeptor zur Behandlung des Parkinson-Syndroms.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea |
Strukturformel | CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2 |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 4961600 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 173.26 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S06K022 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | H63845.MD,H63845.06,H63845.03 |
Y01J001 | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | H63845.MD,H63845.06,H63845.03 |
N24D001 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | H63845.MD,H63845.06,H63845.03 |
Y02G020 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | H63845.MD,H63845.06,H63845.03 |
R23C046 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | H63845.MD,H63845.06,H63845.03 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea