Learn More
1,3-Dimethylaminoadamantan-Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
97.28 CHF - 1684.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 41100-52-1
Summenformel C12H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 215.77
MDL-Nummer MFCD00214336
InChI-Schlüssel LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
IUPAC-Name 3,5-Dimethyladamantan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10183481
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
298080010
1 g Glasflasche
97.28 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10193481
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
298080100
10 g Glasflasche
496.47 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11935201
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
298080500
50 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 255-219-6
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1,3-Dimethylaminoadamantan-Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals