Learn More
1,3-Dihydroxynaphthalen, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10498710
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Dihydroxynaphthalen, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10498710
Marke: Thermo Scientific Acros 163340050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-86-5
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
InChI-Schlüssel XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8601
IUPAC-Name Naphthalin-1,3-Diol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 123.0°C to 126.0°C
Farbe braun bis orange-rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(OH)2
Menge 5 g
Beilstein 06,978
Merck Index 15,6481
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol an diethyl ether,slightly soluble in acetone,benzene and ligroin
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer163340050,163340250,163340010
ChargennummerA0442754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer163340050,163340250,163340010
ChargennummerA0467067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer163340050,163340250,163340010
ChargennummerA0466447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Artikelnummer163340050,163340250,163340010
ChargennummerA0412383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer163340050,163340250,163340010
Name des Produkts
1,3-Dihydroxynaphthalen, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >