Learn More
1,3-Dichlorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dichlorobenzene |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -24°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.2800g/mL |
Siedepunkt | 172°C to 173°C |
Flammpunkt | 67°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0471569 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 151180010,151180250,151182500,151185000 |
A0460731 | Analysenzertifikat | 29/02/2024 | 151180010,151180250,151182500,151185000 |
A0456177 | Analysenzertifikat | 13/09/2023 | 151180010,151180250,151182500,151185000,151180050 |
A0415054 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 151180010,151180250,151182500,151185000,151180050 |
A0447223 | Analysenzertifikat | 23/11/2022 | 151180010,151180250,151182500,151185000,151180050 |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dichlorobenzene
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Dichlorobenzene