Learn More
1,3-Cyclopentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3859-41-4 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
133.79 CHF - 456.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3859-41-4
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
MDL-Nummer MFCD00001405
InChI-Schlüssel LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77466
ChEBI CHEBI:41456
IUPAC-Name Cyclopentan-1,3-dion
SMILES O=C1CCC(=O)C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10104340
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
175720050
5 g Glasflasche
133.79 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10391384
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
175720250
25 g Glasflasche
456.27 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 223-372-8
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1,3-Cyclopentanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals