Learn More
1,3-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326796
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326796
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11326796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04110.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,3-Cyclohexanediol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Cyclohexandiol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-01-8
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00039458
InChI-Schlüssel RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3-Diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclohexanediol
Namenshinweis Cis + Trans
Schmelzpunkt ∼30°C
Siedepunkt 246°C to 247°C
Menge 5 g
Beilstein 2036654
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL27Y007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL04110.14,L04110.06
Chargennummer10163860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL04110.14,L04110.06
Chargennummer10212226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL04110.14,L04110.06
Chargennummer10178115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL04110.14,L04110.06
Chargennummer10200669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL04110.14,L04110.06
Name des Produkts
1,3-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >