Learn More
1,3-Cyclohexadien, stabilisiert 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10365790
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Cyclohexadien, stabilisiert 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10365790
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10365790
Marke: Thermo Scientific 111100050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-57-4
Summenformel C6H8
Molekulargewicht (g/mol) 80.13
MDL-Nummer MFCD00001532
InChI-Schlüssel MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC-Name Cyclohexa-1,3-dien
SMILES C1CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclohexadiene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -98.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 80.0°C
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4730 to 1.4760
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Stabilisator 0.1% BHT
Formelmasse 80.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number111100250,111101000,111100050
ChargennummerA0461585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number111100250,111101000,111100050
ChargennummerA0459666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog Number111100250,111101000,111100050
ChargennummerA0456997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number111100250,111101000,111100050
ChargennummerA0401465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number111100250,111101000,111100050
Name des Produkts
1,3-Cyclohexadien, stabilisiert 96 %, Thermo Scientific Chemicals >