Learn More
1,3-Bis(trifluormethyl)benzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450163
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Bis(trifluormethyl)benzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450163
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11450163
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11360.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 402-31-3 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene undergoes regioselective metalation and subsequent carboxylation at position 2 to give 2,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid. a convenient, selective synthesis of bis[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane derivatives with 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(trifluormethyl)benzol wird einer regioselektiven Metallierung und anschließenden Carboxylierung an Position 2unterzogen, wobei 2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure entsteht; eine bequeme, selektive Synthese von Bis[2,4-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphan-Derivaten mit 1,3-Bis(trifluormethyl)benzol als Ausgangsstoff.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Ether, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-31-3
Summenformel C8H4F6
Molekulargewicht (g/mol) 214.11
MDL-Nummer MFCD00000392
InChI-Schlüssel SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-bis trifluoromethyl, 1,3-di trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-benzene, m-bis trifluoromethyl benzene, m-ditrifluoromethylbenzene, hexafluoro-m-xylene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-m-xylene, mtf-tfm, a,a,a,a',a',a'-hexafluoro-m-xylene
PubChem CID 223106
IUPAC-Name 1,3-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.378
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.379
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2052589
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2024 Catalog NumberA11360.0B,A11360.18,A11360.30
Chargennummer10250991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11360.0B,A11360.18,A11360.30
Chargennummer10248634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog NumberA11360.0B,A11360.18,A11360.30
Chargennummer10247206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2023 Catalog NumberA11360.0B,A11360,A11360.18,A11360.30
Chargennummer10243131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog NumberA11360.0B,A11360.18,A11360.30
Name des Produkts
1,3-Bis(trifluormethyl)benzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >