Learn More
1,3-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16647052
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16647052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 16647052
Marke: Thermo Scientific Acros 465880050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1060-92-0
Summenformel C17H8F12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 500.31
MDL-Nummer MFCD00829878
InChI-Schlüssel RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Schreiner's Thiourea Catalyst
IUPAC-Name 1,3-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Alpha-Vektor BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 150°C to 157°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 500.3
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Name des Produkts
1,3-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, Thermo Scientific Chemicals >