Learn More
1,3-Bis-(2,4,6-Trimethylphenyl)-imidazolidiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10494705
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Bis-(2,4,6-Trimethylphenyl)-imidazolidiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10494705
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10494705
Marke: Thermo Scientific Acros 378330050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173035-10-4
Summenformel C21H27ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 342.91
MDL-Nummer MFCD09039279
InChI-Schlüssel COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
IUPAC-Name 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 280°C to 286°C
Farbe Beige bis Braun-Rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 342.91
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number378330050,378330010
ChargennummerA0420733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog Number378330050,378330010
ChargennummerA0392390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number378330050,378330010
ChargennummerA0401540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number378330050,378330010
ChargennummerA0395263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number378330050,378330010
Name des Produkts
1,3-Bis-(2,4,6-Trimethylphenyl)-imidazolidiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >