Learn More
1,3,5-Triaza-7-phosphadamantan, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15462829
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3,5-Triaza-7-phosphadamantan, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462829
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15462829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66785.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 53597-69-6 | C6H12N3P | 157.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53597-69-6
Summenformel C6H12N3P
Molekulargewicht (g/mol) 157.157
MDL-Nummer MFCD00154905
InChI-Schlüssel FXXRPTKTLVHPAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane,min, acmc-20ap5q, 1,5-triaza-9-phospha-adamantane, 1,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13.7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.1 3,7 decaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 143061
SMILES C1N2CN3CN1CP(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Schmelzpunkt 244°C to 250°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 157.15
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
ChargennummerX30K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
ChargennummerP27K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
ChargennummerZ13E035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
ChargennummerT14H009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH66785.03,H66785.06
Name des Produkts
1,3,5-Triaza-7-phosphadamantan, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals >