Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluor-alpha-D-arabinofuranose
Beschreibung
It is a pharmaceutical intermediate and is used as an OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform oder Dichlormethan
Hinweise
Kühlen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose |
Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform or dichloromethane |
Formelmasse | 464.44 |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T13B006 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | J66805.06,J66805.03 |
S19D002 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | J66805.06,J66805.03 |
N13B043 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J66805.06,J66805.03 |
S18F018 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J66805.06,J66805.03 |
Z01B023 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | J66805.06,J66805.03 |