Learn More
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468077
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468077
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11468077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17475.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is widely used as an indicator for complexometry. It is used as a reagent for the extraction and spectrophotometric determination (for colorimetric analysis) of many transition metal elements like arsenic, chromium, cobalt, copper, cadmium, manganese, zinc and zirconium. It is also used for the analysis of uranium and thorium in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Pyridyllazo)-2-Naphthol wird häufig als Indikator für die Complexometrie verwendet. Es wird als Reagenz für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung (für die kolorimetrische Analyse) vieler Übergangsmetallelemente wie Arsen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Cadmium, Mangan, Zink und Zirkonium verwendet. Es wird auch für die Analyse von Uran und Thorium in Lösungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-85-8
Summenformel C15H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 249.273
MDL-Nummer MFCD00004071
InChI-Schlüssel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-Name (1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Menge 25 g
Beilstein 206390
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >