Learn More
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458077
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11458077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17475.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is widely used as an indicator for complexometry. It is used as a reagent for the extraction and spectrophotometric determination (for colorimetric analysis) of many transition metal elements like arsenic, chromium, cobalt, copper, cadmium, manganese, zinc and zirconium. It is also used for the analysis of uranium and thorium in solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Pyridyllazo)-2-Naphthol wird häufig als Indikator für die Complexometrie verwendet. Es wird als Reagenz für die Extraktion und spektrophotometrische Bestimmung (für die kolorimetrische Analyse) vieler Übergangsmetallelemente wie Arsen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Cadmium, Mangan, Zink und Zirkonium verwendet. Es wird auch für die Analyse von Uran und Thorium in Lösungen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-85-8
Summenformel C15H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 249.273
MDL-Nummer MFCD00004071
InChI-Schlüssel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-Name (1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Menge 5 g
Beilstein 206390
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Name des Produkts
1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >