Learn More
1,2-Propandiol, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10377950
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Propandiol, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10377950
Marke: Thermo Scientific Acros 158720010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
MDL-Nummer MFCD00064272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Propanediol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60.0°C
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 1 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskosität 45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 76.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number158720025,158720010,158720250
ChargennummerA0467983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number158720025,158720010,158720250
ChargennummerA0461778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number158720025,158720010,158720250
ChargennummerA0451881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number158720025,158720010,158720250
ChargennummerA0449838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number158720025,158720010,158720250
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Propandiol, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals >