Learn More
1,2-Dimethoxyethan, ≥99 %, Reagenzienqualität, frei von Inhibitoren, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dimethoxyethan |
Schmelzpunkt | -58 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.867 g/ml bei 25 °C |
pH | Neutral |
Siedepunkt | 85 °C (1013 hPa) |
Flammpunkt | −2 °C (28.4 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OCH2CH2OCH3 |
Menge | 1 l |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2-Dimethoxyethane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-dimethoxyethane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Dimethoxyethan, ≥99 %, Reagenzienqualität, frei von Inhibitoren, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur