Learn More
1,2-Dichlorethan, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378397
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichlorethan, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378397
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11378397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032462.K2
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.256 g/mL
Siedepunkt 83°C
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C (59°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4448
UN-Nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.87g/100 mL (20°C).
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektrophotometrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ05K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number032462.K2,032462.M1,032462.K7
ChargennummerX04K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number032462.K2,032462.K7
ChargennummerQ27J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number032462.K2,032462.K7
ChargennummerU28J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number032462.K2,032462.K7
ChargennummerR22J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number032462.K2,032462.K7
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >