Learn More
1,2-Dichlorethan, HPLC-Gütegrad, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318187
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichlorethan, HPLC-Gütegrad, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318187
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11318187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022918.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
1,2-Dichloroethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.256 g/mL
Siedepunkt 83°C
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C (59°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4448
UN-Nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible with water.
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≤99%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ05K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number022918.K7,022918.M1,022918.K2
ChargennummerX04K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number022918.K7,022918.M1,022918.K2
ChargennummerU28J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number022918.K7,022918.M1,022918.K2
ChargennummerR22J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number022918.K7,022918.M1,022918.K2
ChargennummerY28I005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number022918.K7,022918.M1,022918.K2
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, HPLC-Gütegrad, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals >