Learn More
1,2-Dichlorethan-d4, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369967
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichlorethan-d4, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369967
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
5 x 1g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11369967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042281.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-Dichloroethane-d4 is widely used as a solvent for NMR analysis, and in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide) as a chain termination reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 17060-07-0
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 102.978
MDL-Nummer MFCD00037531
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Synonym 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID 12197860
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-1,1,2,2-Tetradeuterioethan
SMILES C(CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,307 g/mL
Flammpunkt 15 °C (60 °F)
Brechungsindex 1,443
Menge 1 g
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 83 °C
UN-Nummer UN1184
Löslichkeitsinformationen Partially miscible with water.
Formelmasse 102.99
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR17I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number042281.06,042281.03,042281.46
ChargennummerQ25I052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number042281.06,042281.03,042281.46
ChargennummerQ25I054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 Catalog Number042281.06,042281.03,042281.46
ChargennummerY01H068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042281.06,042281.03,042281.46
ChargennummerX29G087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042281.06,042281.03,042281.46
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan-d4, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >