Learn More
1,2-Dichlorethan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichlorethan |
Schmelzpunkt | -35 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 % |
Extinktion | max. 0.01 bei 270 nm, max. 0.04 bei 245 nm, max. 0.60 bei 230 nm |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 1.256 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 83 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 13 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur