Learn More
1,2-Dichlorethan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichloroethane |
Schmelzpunkt | -35°C (literature) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8% |
Extinktion | max. 0.01 at 270 nm, max. 0.04 at 245 nm, max. 0.60 at 230 nm |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 1.256 g/mL at 25 °C(lit.) |
Siedepunkt | 83°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 13°C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur