Learn More
1,2-Dichlorethan, ACS, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15411517
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichlorethan, ACS, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411517
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15411517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039121.K2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, Titrierbare Säure 0.0003 meq/g, H2O0.03 %
Used to make vinyl chloride, and chlorinated solvents(trichloroethane, trichloroethylene, perchloroethylene, and vinylidene), remove grease, resins, glue and dirt. Used as a solvent in the manufacturing of polystyrene and SBR latex. It is added to leaded petrol as an anti-knock compound. It is also used in polyvinyl chloride (PVC) pipes, packaging materials, furniture, auto mobile parts, wall coverings and housewares. It is also used generally as an intermediate for other organic chemical compounds and as a solvent. Used as fumigant residues for wheat, flour, bran, middlings and bread. Used as solvent for the isomer distribution in the acetylation of benzene and toluene under the influence of aluminum chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichlorethan
Schmelzpunkt °C to 35°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 1.256
Siedepunkt 83°C
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C (59°F)
Zündpunkt 440°C (824°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4448
Prozentgehaltsbereich >99%
Beilstein 605264
Löslichkeitsinformationen Miscible in methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible in water.
Formelmasse 98.96
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-Dichlorethan
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2523810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number039121.M1,039121.K2,039121.K7,039121.AP
Chargennummer2407914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number039121.M1,039121.K2,039121.K7,039121.AP
Chargennummer1990572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number039121.M1,039121.K2,039121.K7,039121.AP
Chargennummer1918659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number039121.M1,039121.K2,039121.K7,039121.AP
Chargennummer1903985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number039121.M1,039121.K2,039121.K7,039121.AP
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, ACS, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >