Learn More
1,2-Dichlorethan, 99+ %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10759901
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichlorethan, 99+ %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10759901
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10759901
Marke: Thermo Scientific Acros 406835000
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 255nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 250nm, 0.05 max. at 245nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 235nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 228nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 85.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 13°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 1.25
Titrierbare Säure 0.0003 meq/g max.
Strukturformel ClCH2CH2Cl
Dampfdruck Vapor Pressure: 65mmHg at 29°C
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 84
Wasser 0.03% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 3851
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number406835000,406830025
ChargennummerA0457811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number406835000,406830025
ChargennummerA0390007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number406835000,406830025
ChargennummerA0443887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2022 Catalog Number406835000,406830025
ChargennummerA0390711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2021 Catalog Number406835000,406830025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichloroethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Dichloroethane
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, 99+ %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >