Learn More
1,2-Dichloroethan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12665037
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichloroethan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12665037
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12665037
Marke: Thermo Scientific Acros 446990010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35,0 °C
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 85.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 13°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Relative Dichte 1.25
Strukturformel ClCH2CH2Cl
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,3851
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) 99.50%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2407914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number446990010,446990025
Chargennummer1918659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number446990010,446990025
Chargennummer2057691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number446990010,446990025
Chargennummer2051563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number446990010,446990025
Chargennummer2171928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number446990010,446990025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dichloroethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Dichloroethane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Dichloroethan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >