Learn More
1,2-Dichlorbenzol, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
19.70 CHF - 813.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 95-50-1 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00000535 |
InChI-Schlüssel | RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben |
PubChem CID | 7239 |
ChEBI | CHEBI:35290 |
IUPAC-Name | 1,2-Dichlorbenzol |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10396170
|
Thermo Scientific Acros
113180050 |
5 mL | Glasflasche | N/A | ||||||
10530371
|
Thermo Scientific Acros
113180010 |
1 L | Glasflasche |
72.76 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10060900
|
Thermo Scientific Acros
113180025 |
2.5 L | Glasflasche |
139.70 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10751734
|
Thermo Scientific Acros
113180250 |
25 L | Metalltrommel |
813.05 CHF
25 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
95-50-1 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
7239 | |
1,2-Dichlorbenzol |
MFCD00000535 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
CHEBI:35290 | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Spezifikation
1, 2-Dichlorobenzene | |
98.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
Authentic | |
C6H4Cl2 | |
1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm) | |
05, 201 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl | |
146.998 | |
CHEBI:35290 | |
1.3mbar at 20°C | |
Rein |
95-50-1 | |
100.0 | |
1.3000g/mL | |
99% | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
15, 3065 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Dichlorbenzol | |
7239 | |
147 | |
≥98.5% | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning