Learn More
Lösung aus 1,2-Diaminocyclohexan-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzen, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
6 Stück
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung |
Menge | 6 x 1 l |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 6884761 |
Formelmasse | 390.3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lösung aus 1,2-Diaminocyclohexan-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzen, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur