Learn More
1-(2-Bromethoxy)-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10351553
1-(2-Bromethoxy)-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351553
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10351553
Marke: Thermo Scientific Acros 385290050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13288-06-7
Summenformel C8H8BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.06
MDL-Nummer MFCD00031363
InChI-Schlüssel YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
PubChem CID 235987
IUPAC-Name 1-(2-bromoethoxy)-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NO2C6H4OCH2CH2Br
Menge 5 g
Formelmasse 246.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-(2-Bromethoxy)-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >