Learn More
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10177542
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10177542
Marke: Thermo Scientific Acros 379220250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 18800-28-7
Summenformel C8H8Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 279.96
MDL-Nummer MFCD00634301
InChI-Schlüssel LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
PubChem CID 2734928
IUPAC-Name 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
SMILES BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 36.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4O(CH2)2Br
Menge 25 g
Formelmasse 279.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™ >