Learn More
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10095982
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10095982
5 g, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10095982
Marke: Thermo Scientific Acros 379220050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 18800-28-7
Summenformel C8H8Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 279.96
MDL-Nummer MFCD00634301
InChI-Schlüssel LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-bromoethoxy benzene, 1-2-bromoethoxy-2-bromobenzene, o-bromo-2-bromoethoxybenzene, benzene, 1-bromo-2-2-bromoethoxy
PubChem CID 2734928
IUPAC-Name 1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
SMILES BrCCOC1=CC=CC=C1Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 36.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 160.0°C to 162.0°C (16.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4O(CH2)2Br
Menge 5 g
Formelmasse 279.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(2-Bromoethoxy)-2-bromobenzene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-(2-Bromethoxy)-2-Brombenzol, 95 %, Thermo Scientific™ >