Learn More
1-[2-(Boc-Amino)ethyl]indol-6-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15428416
1-[2-(Boc-Amino)ethyl]indol-6-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428416
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15428416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63627.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885266-67-1
Summenformel C9H5N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 219.218
MDL-Nummer MFCD04973974
InChI-Schlüssel FDQWHYSXVRDVMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-1h-indol-3-yl sulfanyl formonitrile
PubChem CID 24720942
IUPAC-Name (4-Nitro-1H-indol-3-yl)-thiocyanat
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)SC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 304.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ08Z016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-[2-(Boc-Amino)ethyl]indol-6-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >